Print…
Nitrato de ferro (III) nonahidratado 99.0-101.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
24175.233EA 50.1 EUR
24175.233 24175.290 24175.260
Nitrato de ferro (III) nonahidratado 99.0-101.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. reagente analítico
Nitrato de Ferro (III) nonahidratado
Fórmula: Fe(NO₃)₃·9H₂O
Ponto de ebulição: 125 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 47 °C
Densidade: 1,68 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149708
Número CAS: 7782-61-8
EINECS: 233-899-5
UN: 1466
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,04057
Encomendar
Assay 99.0 - 101.0 %
Free acid Max. 0.05 meq/g
Insolubility in water Max. 0.02 %
Not precipitated by NH4OH (as SO4) Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Cu (Copper) Max. 50 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Mg (Magnesium) Max. 10 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 %
Na (Sodium) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm
Zn (Zinc) Max. 10 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test