Print…
Nitrato de ferro (III) nonahidratado ≥98%, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
24174.296EA 69.8 EUR
24174.296 24174.365
Nitrato de ferro (III) nonahidratado ≥98%, TECHNICAL
Nitrato de Ferro (III) nonahidratado
Fórmula: Fe(NO₃)₃·9H₂O
Ponto de ebulição: 125 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 47 °C
Densidade: 1,68 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149708
Número CAS: 7782-61-8
EINECS: 233-899-5
UN: 1466
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,04057
Encomendar
Assay Min. 98 %