Print…
Nitrato de ferro (III) nonahidratado, EMSURE® para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.03883.0250 1.03883.1000
1.03883.0250EA 54.5 EUR
1.03883.0250 1.03883.1000
Nitrato de ferro (III) nonahidratado, EMSURE® para análise, Supelco®
Nitrato de Ferro (III) nonahidratado
Fórmula: Fe(NO₃)₃·9H₂O
Ponto de ebulição: 125 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 47 °C
Densidade: 1,68 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149708
Número CAS: 7782-61-8
EINECS: 233-899-5
UN: 1466
ADR: 8,II
Merck Index: 13,04057
Encomendar
Assay (complexometric) 99.0 - 101.0 %
Insoluble matter ≤ 0.005 %
Free acid (as HNO₃) ≤ 0.3 %
Chloride (Cl) ≤ 0.0005 %
Phosphate (PO₄) ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.005 %
Ca (Calcium) ≤ 0.005 %
Cu (Copper) ≤ 0.005 %
K (Potassium) ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium) ≤ 0.001 %
Mn (Manganese) ≤ 0.02 %
Na (Sodium) ≤ 0.005 %
Pb (Lead) ≤ 0.001 %
Zn (Zinc) ≤ 0.001 %