Nitrato de ferro (III) nonahidratado ≥98% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Ferric nitrate nonahydrate, Iron trinitrate nonahydrate, Iron(III) nitrate hydrate, Ferric Nitrate, 9-Hydrate
12226.22
12226.A1
12226.A7
12226.22EA
30.3
EUR
12226.22
12226.A1
12226.A7
Nitrato de ferro (III) nonahidratado ≥98% (baseado em metais)
Nitrato de Ferro (III) nonahidratado
Purity: 98+%
CAS No.: 7782-61-8
Molecular Formula: FeN3O9.9H2O
Formula Weight: 403.99 (241.86anhy)
Physical Form: Crystalline, Contains excess HNO3
Density: 1.684
Appearance: Pale purple
Odour: Acidic
Melting Point: 47°
Boiling Point: 125° dec.
Merck Reference: 14,4027
UN No.: 1466
MDL No.: MFCD00149708
Fórmula:
Fe(NO₃)₃·9H₂O Peso Molecular: 404 g/mol Ponto de ebulição: 125 °C (decomposição) Ponto de Fusão: 47 Densidade: 1.684 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149708 Número CAS: 7782-61-8 EINECS: 233-899-5 UN: 1466 ADR: 5.1 III Merck Index: 14,4027 |