Nitrato de ferro (III) nonahidratado ≥99.999% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Ferric nitrate nonahydrate, Iron trinitrate nonahydrate, Iron(III) nitrate hydrate, Ferric Nitrate, 9-Hydrate
10715.06
10715.14
10715.06EA
147
EUR
10715.06
10715.14
Nitrato de ferro (III) nonahidratado ≥99.999% (baseado em metais), Puratronic®
Nitrato de Ferro (III) nonahidratado
Purity: 99.999%
CAS No.: 7782-61-8
Molecular Formula: Fe(NO3)3.xH2O (x~9)
Formula Weight: 241.86(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 1.684
Appearance: Pale purple
Odour: Acidic
Melting Point: 47°
Boiling Point: 125° dec.
Merck Reference: 14,4027
UN No.: 1466
MDL No.: MFCD00149708
Fórmula:
Fe(NO₃)₃·9H₂O Peso Molecular: 404 g/mol Ponto de ebulição: 125 °C (decomposição) Ponto de Fusão: 47 Densidade: 1.684 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149708 Número CAS: 7782-61-8 EINECS: 233-899-5 UN: 1466 ADR: 5.1 III Merck Index: 14,4027 |