Print…
Nitrato de ferro (III) nonahidratado 98+% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Ferric nitrate nonahydrate, Iron trinitrate nonahydrate, Iron(III) nitrate hydrate, Ferric Nitrate, 9-Hydrate
423710030 423715000 423710100
ACRO423710030EA 337 EUR
ACRO423710030 ACRO423715000 ACRO423710100
Nitrato de ferro (III) nonahidratado 98+% ACS
Nitrato de Ferro (III) nonahidratado
Fórmula: Fe(NO₃)₃·9H₂O
Peso Molecular: 404 g/mol
Ponto de ebulição: 125
Ponto de Fusão: 47 °C
Densidade: 1.68 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149708
Número CAS: 7782-61-8
EINECS: 233-899-5
UN: 1466
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,04057
Encomendar
Appearance Almost white to light grey to light purple Adhering crystals or chunks
Titration Complexometric 98.0 to 101.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %