Print…
Nitrato de ferro (III) nonahidratado 99+% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Ferric nitrate nonahydrate, Iron trinitrate nonahydrate, Iron(III) nitrate hydrate, Ferric Nitrate, 9-Hydrate
202490010 202492500 202490050
ACRO202490010EA 128 EUR
ACRO202490010 ACRO202492500 ACRO202490050
Nitrato de ferro (III) nonahidratado 99+% para análise
Nitrato de Ferro (III) nonahidratado
Fórmula: Fe(NO₃)₃·9H₂O
Peso Molecular: 404 g/mol
Ponto de ebulição: 125
Ponto de Fusão: 47 °C
Densidade: 1.68 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149708
Número CAS: 7782-61-8
EINECS: 233-899-5
UN: 1466
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,04057
Encomendar
Appearance Light purple Adhering crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Arsenic (As) ≤0.5 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Manganese (Mn) ≤200 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤10 ppm
Free acid ≤0.3 % (HNO3)