Print…
Nitrato de cobalto hexahidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
203106-10G 203106-50G
SIAL203106-10GEA 255 EUR
SIAL203106-10G SIAL203106-50G
Nitrato de cobalto hexahidratado, Sigma-Aldrich®
Nitrato de cobalto hexahidratado
Fórmula: Co(NO₃)₂·6H₂O
Ponto de Fusão: 57 °C
Densidade: 1,88 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149647
Número CAS: 10026-22-9
EINECS: 233-402-1
UN: 1477
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,02469