Print…
Nitrato de cobalto hexahidratado ≥96%, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
22910.264EA 105 EUR
22910.264 22910.468
Nitrato de cobalto hexahidratado ≥96%, TECHNICAL
Nitrato de cobalto hexahidratado
Fórmula: Co(NO₃)₂·6H₂O
Ponto de Fusão: 57 °C
Densidade: 1,88 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149647
Número CAS: 10026-22-9
EINECS: 233-402-1
UN: 1477
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,02469
Encomendar
Assay Min. 96 %