Print…
Nitrato de cobalto hexahidratado ≥97.7%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cobalt dinitrate hexahydrate, Cobaltous nitrate hexahydrate
11341.14 11341.30 11341.A1 11341.A7
11341.14EA 68.1 EUR
11341.14 11341.30 11341.A1 11341.A7
Nitrato de cobalto hexahidratado ≥97.7%
Nitrato de cobalto hexahidratado
Purity: 97.7% min CAS No.: 10026-22-9 Molecular Formula: Co(NO3)2.6H2O Formula Weight: 291.04 (182.94anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.87 Refractive Index: 1.52 Appearance: Red Odour: Odourless Melting Point: 55-56° Merck Reference: 14,2444 UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00149647
Fórmula: Co(NO₃)₂·6H₂O
Peso Molecular: 291.03 g/mol
Ponto de Fusão: 55…56 °C
Densidade: 1.87
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149647
Número CAS: 10026-22-9
EINECS: 233-402-1
UN: 1477
Merck Index: 13,02469