Print…
Nitrato de cobalto hexahidratado 99+% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cobalt dinitrate hexahydrate, Cobaltous nitrate hexahydrate
219211000 219215000 219210025
ACRO219211000EA 93.7 EUR
ACRO219211000 ACRO219215000 ACRO219210025
Nitrato de cobalto hexahidratado 99+% para análise
Nitrato de cobalto hexahidratado
Fórmula: Co(NO₃)₂·6H₂O
Peso Molecular: 291.03 g/mol
Ponto de Fusão: 55 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149647
Número CAS: 10026-22-9
EINECS: 233-402-1
UN: 1477
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,02469
Encomendar
Appearance Pink to red to brown Adhering crystalline powder or crystals or chips
Titration Complexometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Nickel (Ni) ≤500 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm
Heavy metals (as Cu) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %