Nitrato de cobalto hexahidratado 99%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
213091000
213095000
213090010
213090050
ACRO213091000EA
93.3
EUR
ACRO213091000
ACRO213095000
ACRO213090010
ACRO213090050
Nitrato de cobalto hexahidratado 99%, puro
Nitrato de cobalto hexahidratado
Fórmula:
Co(NO₃)₂·6H₂O Ponto de Fusão: 55 °C Densidade: 1,88 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149647 Número CAS: 10026-22-9 EINECS: 233-402-1 UN: 1477 ADR: 5.1,II Merck Index: 13,02469 |
Appearance | Pink to red to brown Adhering crystalline powder or crystals or chips |
Titration Complexometric | ≥98.5 % |