Print…
Ruthenium(III) chloride hydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Ruthenium(III) chloride xhydrate, Ruthenium trichloride hydrate
84050-1G-F 84050-5G-F
SIAL84050-1G-FEA 175 EUR
SIAL84050-1G-F SIAL84050-5G-F
Ruthenium(III) chloride hydrate, Sigma-Aldrich®
Ruthenium(III) chloride hydrate
Fórmula: Cl₃Ru·xH₂O
Peso Molecular: 207.43 g/mol (anhy)
Ponto de Fusão: > 300 °C
Densidade: 3.11 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00149844
Número CAS: 14898-67-0
EINECS: 233-167-5
UN: 3260