Ruthenium(III) chloride hydrate ≥99.99% (baseado em metais), Premion®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Ruthenium(III) chloride xhydrate, Ruthenium trichloride hydrate
43364.09
43364.04
43364.09EA
818
EUR
43364.09
43364.04
Ruthenium(III) chloride hydrate ≥99.99% (baseado em metais), Premion®
Ruthenium(III) chloride hydrate
Purity: 99.99%
CAS No.: 14898-67-0
Molecular Formula: RuCl3.xH2O
Formula Weight: 207.43(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Black
Melting Point: 100°dec
Merck Reference: 14,8302
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00149844
Fórmula:
Cl₃Ru·xH₂O Peso Molecular: 207.43 g/mol (anhy) Ponto de Fusão: 100 °C (decomposição) Densidade: 3.11 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149844 Número CAS: 14898-67-0 EINECS: 233-167-5 UN: 3260 ADR: 8 III Merck Index: 14,8302 |