Print…
Ruthenium(III) chloride hydrate (≥38% Ru) ≥99.9% (baseado em PGM)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Ruthenium(III) chloride xhydrate, Ruthenium trichloride hydrate
11043.18 11043.04 11043.09
11043.18EA 2910 EUR
11043.18 11043.04 11043.09
Ruthenium(III) chloride hydrate (≥38% Ru) ≥99.9% (baseado em PGM)
Ruthenium(III) chloride hydrate
Purity: 99.9% CAS No.: 14898-67-0 Molecular Formula: Cl3Ru.xH2O Formula Weight: 207.43(anhy) Physical Form: Crystalline Soluble Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Black Melting Point: 100°dec Solubility: Very soluble in water. Soluble in alcohol, acetone Merck Reference: 14,8302 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00149844
Oxidation
Fórmula: Cl₃Ru·xH₂O
Peso Molecular: 207.43 g/mol (anhy)
Ponto de Fusão: 100 °C (decomposição)
Densidade: 3.11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149844
Número CAS: 14898-67-0
EINECS: 233-167-5
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 14,8302