Print…
Cloreto de Ródio (III) hidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
520772-1G 520772-5G
SIAL520772-1GEA 703 EUR
SIAL520772-1G SIAL520772-5G
Cloreto de Ródio (III) hidratado, Sigma-Aldrich®
Cloreto de Ródio (III) hidratado
Fórmula: Cl₃Rh·H₂O
Número MDL : MFCD00149839
Número CAS: 20765-98-4
EINECS: 233-165-4