Print…
Cloreto de Ródio (III) hidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
206261-1G 206261-250MG 206261-5G
SIAL206261-1GEA 670 EUR
SIAL206261-1G SIAL206261-250MG SIAL206261-5G
Cloreto de Ródio (III) hidratado, Sigma-Aldrich®
Cloreto de Ródio (III) hidratado
Fórmula: Cl₃Rh·H₂O
Número MDL : MFCD00149839
Número CAS: 20765-98-4
EINECS: 233-165-4