Cloreto de Ródio (III) hidratado ≥99.99% (baseado nos metais), Premion®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 20765-98-4
Molecular Formula: RhCl3.xH2O
Formula Weight: 209.26(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Dark red
Melting Point: 100° dec.
Merck Reference: 14,8188
MDL No.: MFCD00149839
Fórmula:
Cl₃Rh·H₂O Ponto de Fusão: 100 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149839 Número CAS: 20765-98-4 EINECS: 233-165-4 Merck Index: 14,8188 |