Print…
Cloreto de Ródio (III) hidratado (38,5 - 45,5% Rh)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
11032.03 11032.06 11032.14 11032.01
11032.03EA 1440 EUR
11032.03 11032.06 11032.14 11032.01
Cloreto de Ródio (III) hidratado (38,5 - 45,5% Rh)
Cloreto de Ródio (III) hidratado
CAS No.: 20765-98-4 Molecular Formula: RhCl3.xH2O Formula Weight: 209.26(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Dark Red Melting Point: 100° dec. Solubility: Soluble in alcohol, water. Slightly soluble in acetone Merck Reference: 14,8188 MDL No.: MFCD00149839
Fórmula: Cl₃Rh·H₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149839
Número CAS: 20765-98-4
EINECS: 233-165-4
Merck Index: 14,8188