Print…
Cloreto de Ródio (III) hidratado 38% Rh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Rhodium trichloride hydrate
195520010 195520050
ACRO195520010EA 990 EUR
ACRO195520010 ACRO195520050
Cloreto de Ródio (III) hidratado 38% Rh
Cloreto de Ródio (III) hidratado
Fórmula: Cl₃Rh·H₂O
Peso Molecular: 227.28 g/mol
Ponto de Fusão: 100 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149839
Número CAS: 20765-98-4
EINECS: 233-165-4
UN: 3260
Encomendar
Appearance Red-brown to dark brown Crystalline powder
Assay 37 to 40 % (Rh)