Nickel(II) chloride hydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
364304-100G
364304-500G
SIAL364304-100GEA
98
EUR
SIAL364304-100G
SIAL364304-500G
Nickel(II) chloride hydrate, Sigma-Aldrich®
Nickel(II) chloride hydrate
Fórmula:
Cl₂Ni·H₂O |
Número MDL :
MFCD00149808 Número CAS: 69098-15-3 EINECS: 231-743-0 UN: 3288 ADR: 6.1,III |