Print…
Dicloreto de níquel hexahidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Nickel dichloride hexahydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
654507-100G 654507-25G 654507-5G
SIAL654507-100GEA 460 EUR
SIAL654507-100G SIAL654507-25G SIAL654507-5G
Dicloreto de níquel hexahidratado, Sigma-Aldrich®
Dicloreto de níquel hexahidratado
Fórmula: NiCl₂·6H₂O
Peso Molecular: 237.69 g/mol
Ponto de Fusão: 140
Densidade: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149809
Número CAS: 7791-20-0
EINECS: 231-743-0
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,06529