Print…
Dicloreto de níquel hexahidratado
Fornecedor: MP Biomedicals
Perigo
Sinônimos: Nickel dichloride hexahydrate
0215582591 0215582590
ICNA0215582591EA 144 EUR
ICNA0215582591 ICNA0215582590
Dicloreto de níquel hexahidratado
Dicloreto de níquel hexahidratado
Soluble in water(100 mg/ml) and alcohol.
Fórmula: NiCl₂·6H₂O
Peso Molecular: 237.69 g/mol
Ponto de Fusão: 140
Densidade: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149809
Número CAS: 7791-20-0
EINECS: 231-743-0
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,06529