Print…
Dicloreto de níquel hexahidratado ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Nickel dichloride hexahydrate
A14366.0B A14366.0I A14366.30
A14366.0BEA 110 EUR
A14366.0B A14366.0I A14366.30
Dicloreto de níquel hexahidratado ≥98%
Dicloreto de níquel hexahidratado
Purity: 98% CAS No.: 7791-20-0 Molecular Formula: Cl2Ni.6H2O Formula Weight: 237.71 (129.60anhy) Odour: Odourless pH: 4.9 Melting Point: 140° -H2O Merck Reference: 14,6505 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00149809
Fórmula: NiCl₂·6H₂O
Peso Molecular: 237.69 g/mol
Ponto de Fusão: 140 °C (-H₂O)
Densidade: 1.92
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149809
Número CAS: 7791-20-0
EINECS: 231-743-0
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,6505