Dicloreto de níquel hexahidratado ≥99.95% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Nickel dichloride hexahydrate
53131.18
53131.A1
53131.30
53131.18EA
60.3
EUR
53131.18
53131.A1
53131.30
Dicloreto de níquel hexahidratado ≥99.95% (baseado em metais)
Dicloreto de níquel hexahidratado
Purity: 99.95%
CAS No.: 7791-20-0
Molecular Formula: Cl2Ni.6H2O
Formula Weight: 237.71 (129.60anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.92
Appearance: Green
Odour: Odourless
pH: 4.9
Melting Point: 140° -H2O
Merck Reference: 14,6505
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00149809
Fórmula:
NiCl₂·6H₂O Peso Molecular: 237.69 g/mol Ponto de Fusão: 140 °C (-H₂O) Densidade: 1.92 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149809 Número CAS: 7791-20-0 EINECS: 231-743-0 UN: 3288 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,6505 |