Dicloreto de níquel hexahidratado ≥99.9995% (baseado nos metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99.9995%
CAS No.: 7791-20-0
Molecular Formula: Cl2Ni.6H2O
Formula Weight: 237.71 (129.60anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.92
Appearance: Green
Odour: Odourless
pH: 4.9
Melting Point: 140° -H2O
Merck Reference: 14,6505
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00149809
Fórmula:
NiCl₂·6H₂O Ponto de Fusão: 140 °C (-H₂O) Densidade: 1,92 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149809 Número CAS: 7791-20-0 EINECS: 231-743-0 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,6505 |