Print…
Dicloreto de níquel hexahidratado 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Nickel dichloride hexahydrate
270510010 270512500 270510050
ACRO270510010EA 186 EUR
ACRO270510010 ACRO270512500 ACRO270510050
Dicloreto de níquel hexahidratado 98+%
Dicloreto de níquel hexahidratado
Fórmula: NiCl₂·6H₂O
Peso Molecular: 237.69 g/mol
Ponto de Fusão: 140
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149809
Número CAS: 7791-20-0
EINECS: 231-743-0
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,06529
Encomendar
Appearance Green Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥98.0 %
pH 4 to 6 (5 % at 20°C)
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Cadmium (Cd) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Cobalt (Co) ≤60 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤10 ppm