Print…
Dicloreto de níquel hexahidratado 99.999% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Nickel dichloride hexahydrate
193570050 193570250 193571000
ACRO193570050EA 74.4 EUR
ACRO193570050 ACRO193570250 ACRO193571000
Dicloreto de níquel hexahidratado 99.999% (baseado em traços de metais)
Dicloreto de níquel hexahidratado
Fórmula: NiCl₂·6H₂O
Peso Molecular: 237.69 g/mol
Ponto de Fusão: 140
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149809
Número CAS: 7791-20-0
EINECS: 231-743-0
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,06529
Encomendar
Appearance Green Crystalline powder or crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤0.001 %
Nickel (Ni) 24 to 26 %