Print…
Iridium(III) chloride hydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Iridium trichloride hydrate, Iridium(III) chloride xhydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
206245-1G 206245-5G
SIAL206245-1GEA 261 EUR
SIAL206245-1G SIAL206245-5G
Iridium(III) chloride hydrate, Sigma-Aldrich®
Iridium(III) chloride hydrate
Fórmula: Cl₃Ir·xH₂O
Peso Molecular: 298.58 g/mol (anhy)
Densidade: 5.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149750
Número CAS: 14996-61-3
EINECS: 233-044-6
Merck Index: 14,05088