Print…
Cloreto de ferro (III) hexahidratado 97-102% ACS
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
0682-1KGEA 152 EUR
0682-1KG 0682-2.5KG 0682-500G
Cloreto de ferro (III) hexahidratado 97-102% ACS
Cloreto de Ferro (III) hexahidratado
Fórmula: FeCl₃·6H₂O
Ponto de ebulição: 280 – 285 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 37 °C
Densidade: 1,82 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00149712
Número CAS: 10025-77-1
EINECS: 231-729-4
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04048
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=808c75376e55f29296d58eb1e5a1e184039ce733&vid=6d820873011bee3ff401441544f7f85599e40626&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Calcium <0.01%
Copper ≤0.003%
Ferrous Iron ≤0.002%
Insolubles ≤0.01%
Magnesium ≤ 0.005%
Nitrate ≤0.01%
Phosphorus Compounds (as PO₄) ≤0.01%
Potassium ≤0.005%
Purity 97 – 102%
Sodium ≤0.05%
Sulphate ≤0.01%
Zinc ≤0.003%