Cloreto de ferro (III) hexahidratado ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A16231.0C
A16231.0E
A16231.36
A16231.0CEA
871
EUR
A16231.0C
A16231.0E
A16231.36
Cloreto de ferro (III) hexahidratado ≥97%
Cloreto de Ferro (III) hexahidratado
Purity: 97%
CAS No.: 10025-77-1
Molecular Formula: Cl3Fe.6H2O
Formula Weight: 270.30 (162.21anhy)
Odour: Odourless
pH: 1.8
Melting Point: 37°
Boiling Point: 280-285°
Merck Reference: 14,4019
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00149712
Fórmula:
FeCl₃·6H₂O Ponto de ebulição: 280…285 °C Ponto de Fusão: 37 °C Densidade: 1,820 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149712 Número CAS: 10025-77-1 EINECS: 231-729-4 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,4019 |