Cloreto de ferro (III) hexahidratado 97.0-102.0% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Iron trichloride hexahydrate, Ferric chloride hexahydrate
12497.14
12497.30
12497.A1
12497.A7
12497.14EA
36.5
EUR
12497.14
12497.30
12497.A1
12497.A7
Cloreto de ferro (III) hexahidratado 97.0-102.0% ACS
Cloreto de Ferro (III) hexahidratado
Purity: 97.0-102.0%
CAS No.: 10025-77-1
Molecular Formula: Cl3Fe.6H2O
Formula Weight: 270.30 (162.21anhy)
Physical Form: Lump
Density: 1.820
Appearance: Yellow-brown
Odour: Odourless
pH: 1.8
Melting Point: 37°
Boiling Point: 280-285°
Solubility: Freely soluble in water, alcohol, ether, acetone.
Merck Reference: 14,4019
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00149712
Fórmula:
FeCl₃·6H₂O Peso Molecular: 270.3 g/mol Ponto de ebulição: 280…285 °C Ponto de Fusão: 37 Densidade: 1.820 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149712 Número CAS: 10025-77-1 EINECS: 231-729-4 UN: 3260 ADR: 8 III Merck Index: 14,4019 |