Print…
Cloreto de ferro (III) hexahidratado 97+% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Iron trichloride hexahydrate, Ferric chloride hexahydrate
423700050 423705000 423700025 423700100
ACRO423700050EA 21.1 EUR
ACRO423700050 ACRO423705000 ACRO423700025 ACRO423700100
Cloreto de ferro (III) hexahidratado 97+% ACS
Cloreto de Ferro (III) hexahidratado
Fórmula: FeCl₃·6H₂O
Peso Molecular: 270.3 g/mol
Ponto de ebulição: 280…285 °C
Ponto de Fusão: 37 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149712
Número CAS: 10025-77-1
EINECS: 231-729-4
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04048
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=808c75376e55f29296d58eb1e5a1e184039ce733&vid=6d820873011bee3ff401441544f7f85599e40626&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Yellow to orange to light brown Adhering powder and/or lumps
Titration Iodometric 97.0 to 102.0 %
Nitrate (NO3) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Copper (Cu) ≤30 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Zinc (Zn) ≤30 ppm
Ferrous iron (Fe 2+) Passes test (limit about 0.002%)
Phosphorous compounds (as PO4) ≤0.01 %
Insoluble matter ≤0.01 %