Cloreto de ferro (III) hexahidratado 99+% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
217091000
217095000
217090025
ACRO217091000EA
30.4
EUR
ACRO217091000
ACRO217095000
ACRO217090025
Cloreto de ferro (III) hexahidratado 99+% para análise
Cloreto de Ferro (III) hexahidratado
Fórmula:
FeCl₃·6H₂O Ponto de ebulição: 280…285 °C Ponto de Fusão: 37 °C Densidade: 1,82 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149712 Número CAS: 10025-77-1 EINECS: 231-729-4 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 13,04048 |
|
Appearance | Orange Adhering crystalline powder and/or lumps |
Titration Iodometric | 99.0 to 102.0 % |
Nitrate (NO3) | ≤100 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤100 ppm |
Copper (Cu) | ≤30 ppm |
Zinc (Zn) | ≤30 ppm |
Ferrous iron (Fe 2+) | ≤20 ppm |
Phosphorous compounds (as PO4) | ≤100 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % |