Print…
Cloreto de ferro (II) tetrahidratado 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Ferrous chloride tetrahydrate, Iron dichloride tetrahydrate
24127.237EA 62.8 EUR
24127.237 24127.460
Cloreto de ferro (II) tetrahidratado 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Cloreto de Ferro (II) tetrahidratado
Fórmula: FeCl₂·4H₂O
Peso Molecular: 198.81 g/mol
Ponto de Fusão: 677
Densidade: 1.926 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149709
Número CAS: 13478-10-9
EINECS: 231-843-4
UN: 3260
ADR: 8 III
Encomendar
Assay 98.0 - 102.0 %
Not precipitated by NH₄OH (as SO₄) Max. 0.1 %
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
SO₄ (Sulphate) Max. 100 ppm
As (Arsenic) Max. 5 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm
Zn (Zinc) Max. 100 ppm