Print…
Cloreto de ferro (II) tetrahidratado, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Ferrous chloride tetrahydrate, Iron dichloride tetrahydrate
MQ300
1.03861.0250 1.03861.1000 1.03861.9050
1.03861.0250EA 74.5 EUR
1.03861.0250 1.03861.1000 1.03861.9050
Cloreto de ferro (II) tetrahidratado, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Cloreto de Ferro (II) tetrahidratado
Fórmula: FeCl₂·4H₂O
Peso Molecular: 198.81 g/mol
Ponto de ebulição: 1,023 °C
Ponto de Fusão: 105…110 °C (–H₂O de cristalização)
Densidade: 1.936 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149709
Número CAS: 13478-10-9
EINECS: 231-843-4
UN: 3260
Encomendar
Assay (manganometric) ≥ 98.0 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.01 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.001 %
As (Arsenic) ≤ 0.0005 %
Cu (Copper) ≤ 0.002 %
Mn (Manganese) ≤ 0.005 %
Pb (Lead) ≤ 0.001 %
Zn (Zinc) ≤ 0.003 %
Substances not precipitated by ammonia (as sulfates) ≤ 0.05 %