Print…
Cloreto de ferro (II) tetrahidratado ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A16327.30 A16327.0B
A16327.30EA 45.7 EUR
A16327.30 A16327.0B
Cloreto de ferro (II) tetrahidratado ≥98%
Cloreto de Ferro (II) tetrahidratado
Purity: 98% CAS No.: 13478-10-9 Molecular Formula: Cl2Fe.4H2O Formula Weight: 198.81 (126.75anhy) Odour: Odourless Merck Reference: 14,4043 MDL No.: MFCD00149709
Fórmula: FeCl₂·4H₂O
Ponto de Fusão: 677 °C
Densidade: 1,93
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149709
Número CAS: 13478-10-9
EINECS: 231-843-4
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,4043