Print…
Dicloreto de cobalto hexahidratado 98% ACS, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
255599-100G 255599-500G 255599-5G 255599-25KG
255599-100GEA 84.29 EUR
255599-100G 255599-500G 255599-5G HONC255599-25KG
Dicloreto de cobalto hexahidratado 98% ACS, Fluka™
Dicloreto de cobalto hexahidratado
Fórmula: CoCl₂·6H₂O
Ponto de ebulição: Decomposes on heating,
Ponto de Fusão: 86 °C
Densidade: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Room Temperature
Número MDL : MFCD00149652
Número CAS: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02462
Encomendar
Assay 98.0 - 102.0 %
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Copper (Cu) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 0.005 %
Potassium (K) Max. 0.01 %
Magnesium (Mg) Max. 0.005 %
Sodium (Na) Max. 0.05 %
Nickel (Ni) Max. 0.1 %
Zinc (Zn) Max. 0.03 %
Nitrate (NO₃) Max. 0.01 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %