Print…
Dicloreto de cobalto hexahidratado, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Cobalt Chloride, Hexahydrate, Cobalt dichloride hexahydrate, Cobalt Chloride, 6-Hydrate, Cobaltous chloride hexahydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.02539.0100 1.02539.0250
1.02539.0100EA 325 EUR
1.02539.0100 1.02539.0250
Dicloreto de cobalto hexahidratado, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Dicloreto de cobalto hexahidratado
Fórmula: CoCl₂·6H₂O
Peso Molecular: 237.93 g/mol
Ponto de ebulição: 110
Ponto de Fusão: 56
Densidade: 1.92 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149652
Número CAS: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02462
Encomendar
Solubility 191 g/l (100 °C)
Melting Point 56 °C
Molar Mass 237.90 g/mol
Bulk Density 1250 kg/m3
Density 1.92 g/cm3 (25 °C)
pH 4.9 (50 g/l, H2O, 25 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material