Print…
Dicloreto de cobalto hexahidratado
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Cobalt Chloride, Hexahydrate, Cobalt dichloride hexahydrate, Cobalt Chloride, 6-Hydrate, Cobaltous chloride hexahydrate
1.02533.1000 1.02533.9025
1.02533.1000EA 539 EUR
1.02533.1000 1.02533.9025
Dicloreto de cobalto hexahidratado
Dicloreto de cobalto hexahidratado
Fórmula: CoCl₂·6H₂O
Peso Molecular: 237.93 g/mol
Ponto de ebulição: 110
Ponto de Fusão: 56
Densidade: 1.92 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149652
Número CAS: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02462