Print…
Dicloreto de cobalto hexahidratado ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cobalt Chloride, Hexahydrate, Cobalt dichloride hexahydrate, Cobalt Chloride, 6-Hydrate, Cobaltous chloride hexahydrate
A16346.0B A16346.18 A16346.30
A16346.0BEA 341 EUR
A16346.0B A16346.18 A16346.30
Dicloreto de cobalto hexahidratado ≥98%
Dicloreto de cobalto hexahidratado
Purity: 98% CAS No.: 7791-13-1 Molecular Formula: Cl2Co.6H2O Formula Weight: 237.93 (129.84anhy) Odour: Odourless pH: 4.9 Melting Point: 87° Merck Reference: 14,2437 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00149652
Fórmula: CoCl₂·6H₂O
Peso Molecular: 237.93 g/mol
Ponto de ebulição: 110
Ponto de Fusão: 87 °C
Densidade: 1.924
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149652
Número CAS: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02462