Dicloreto de cobalto hexahidratado 98.0-102.0% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98.0-102.0%
CAS No.: 7791-13-1
Molecular Formula: Cl2Co.6H2O
Formula Weight: 237.93 (129.84anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.924
Appearance: Red-purple
Odour: Odourless
pH: 4.9
Melting Point: 87°
Solubility: Soluble in water, alcohol, acetone, ether, glycerol
Merck Reference: 14,2437
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00149652
Fórmula:
CoCl₂·6H₂O Ponto de ebulição: 110 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 87 °C Densidade: 1,924 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149652 Número CAS: 7791-13-1 EINECS: 231-589-4 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,2437 |