Dicloreto de cobalto hexahidratado ≥99.998% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Cobalt Chloride, Hexahydrate, Cobalt dichloride hexahydrate, Cobalt Chloride, 6-Hydrate, Cobaltous chloride hexahydrate
10692.09
10692.18
10692.09EA
111
EUR
10692.09
10692.18
Dicloreto de cobalto hexahidratado ≥99.998% (baseado em metais), Puratronic®
Dicloreto de cobalto hexahidratado
Purity: 99.998%
CAS No.: 7791-13-1
Molecular Formula: ClCo2.6H2O
Formula Weight: 237.93 (129.84anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 1.924
Appearance: Red-purple
Odour: Odourless
pH: 4.9
Melting Point: 87°
Merck Reference: 14,2437
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00149652
Fórmula:
CoCl₂·6H₂O Peso Molecular: 237.93 g/mol Ponto de ebulição: 110 Ponto de Fusão: 87 °C Densidade: 1.924 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149652 Número CAS: 7791-13-1 EINECS: 231-589-4 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 14,2437 |