Print…
Dicloreto de cobalto hexahidratado, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cobalt Chloride, Hexahydrate, Cobalt dichloride hexahydrate, Cobalt Chloride, 6-Hydrate, Cobaltous chloride hexahydrate
192860010 192862500
ACRO192860010EA 251 EUR
ACRO192860010 ACRO192862500
Dicloreto de cobalto hexahidratado, puro
Dicloreto de cobalto hexahidratado
Fórmula: CoCl₂·6H₂O
Peso Molecular: 237.93 g/mol
Ponto de ebulição: 110
Ponto de Fusão: 86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149652
Número CAS: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02462
Encomendar
Appearance Red to violet Crystals
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %