Print…
Dicloreto de cobalto hexahidratado para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cobalt Chloride, Hexahydrate, Cobalt dichloride hexahydrate, Cobalt Chloride, 6-Hydrate, Cobaltous chloride hexahydrate
192090010 192091000 192092500
ACRO192090010EA 588 EUR
ACRO192090010 ACRO192091000 ACRO192092500
Dicloreto de cobalto hexahidratado para análise
Dicloreto de cobalto hexahidratado
Fórmula: CoCl₂·6H₂O
Peso Molecular: 237.93 g/mol
Ponto de ebulição: 110
Ponto de Fusão: 86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149652
Número CAS: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02462
Encomendar
Appearance Dark red to purple Powder
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤20 ppm
Manganese (Mn) ≤10 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm
Sulfur (S) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.03 % (in water)