Iron(II) bromide hydrate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Iron dibromide hydrate
31133.14
31133.22
31133.14EA
101
EUR
31133.14
31133.22
Iron(II) bromide hydrate
Iron(II) bromide hydrate
CAS No.: 7789-46-0
Molecular Formula: Br2Fe.xH2O (x≈5-6)
Formula Weight: 215.67(anhy)
Physical Form: Lump
Density: 3.9
Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic
Appearance: Green
Odour: Odourless
Melting Point: 27°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00016081
Fórmula:
Br₂Fe·H₂O Peso Molecular: 233.67 g/mol Ponto de Fusão: 27 °C Densidade: 3.9 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016081 Número CAS: 13463-12-2 EINECS: 232-168-8 UN: 3260 ADR: 8 III |