Print…
Sulfato de manganés tetrahidratado 99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Manganese sulphate tetrahydrate, Manganous sulphate tetrahydrate
B22081.22 B22081.36
B22081.22EA 43.2 EUR
B22081.22 B22081.36
Sulfato de manganés tetrahidratado 99% (baseado em metais)
Sulfato de manganés tetrahidratado
Purity: 99% CAS No.: 10101-68-5 Molecular Formula: MnO4S.4H2O Formula Weight: 223.06 (151.00anhy) UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00149160
Fórmula: MnO₄S·4H₂O
Peso Molecular: 223.06 g/mol
Densidade: 2.11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149160
Número CAS: 10101-68-5
EINECS: 232-089-9
UN: 3077
ADR: 9 III