Print…
Sulfato de manganés monohidratado ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: Manganese sulphate monohydrate, Manganese(II) sulphate hydrate, Manganous sulphate monohydrate
25300.290EA 72.2 EUR
25300.290 25300.368
Sulfato de manganés monohidratado ≥98%, GPR RECTAPUR®
Sulfato de manganés monohidratado
Fórmula: MnSO₄·1H₂O
Peso Molecular: 169.02 g/mol
Ponto de Fusão: 700
Densidade: 2.95 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00149159
Número CAS: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,05763
Encomendar
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Assay Min. 98 %
Not precipitated by (NH4)2S (as SO4) Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm