Print…
Sulfato de manganés monohidratado, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Manganese sulphate monohydrate, Manganese(II) sulphate hydrate, Manganous sulphate monohydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.05941.0250 1.05941.9025
1.05941.0250EA 39.6 EUR
1.05941.0250 1.05941.9025
Sulfato de manganés monohidratado, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Sulfato de manganés monohidratado
Fórmula: MnSO₄·1H₂O
Peso Molecular: 169.02 g/mol
Ponto de Fusão: 700
Densidade: 2.95 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149159
Número CAS: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,05763
Encomendar
Solubility 762 g/l (20 °C)
Melting Point 700 °C (anhydrous substance)
Molar Mass 169.02 g/mol
Bulk Density 1000 - 1200 kg/m3
Density 2.95 g/cm3 (20 °C)
pH 3.0 - 3.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous hazardous material