Print…
Sulfato de manganés monohidratado ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Manganese sulphate monohydrate, Manganese(II) sulphate hydrate, Manganous sulphate monohydrate
A17615.0E A17615.22 A17615.36
A17615.0EEA 304 EUR
A17615.0E A17615.22 A17615.36
Sulfato de manganés monohidratado ≥99%
Sulfato de manganés monohidratado
Purity: 99% CAS No.: 10034-96-5 Molecular Formula: MnSO4.H2O Formula Weight: 169.02 (151.00anhy) Odour: Odourless pH: 3-3.5 Merck Reference: 14,5739 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00149159
Fórmula: MnSO₄·1H₂O
Peso Molecular: 169.02 g/mol
Ponto de Fusão: 700
Densidade: 2.95
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149159
Número CAS: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,05763